5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR102840-1G OR102840-25G OR102840-5G
APOSOR102840-1GEA 295 SEK
APOSOR102840-1G APOSOR102840-25G APOSOR102840-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅NO₅
MW: 207,1397 g/mol
Smältpunkt: 279…284 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060513
CAS nummer: 10242-12-3