2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1028-1G OR1028-5G
APOSOR1028-1GEA 1900 SEK
APOSOR1028-1G APOSOR1028-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Formel: C₇H₆N₄
Smältpunkt: 171…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02579320
CAS nummer: 849924-97-6