Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1022-10G
OR1022-1G
OR1022-5G
APOSOR1022-10GEA
14625
SEK
APOSOR1022-10G
APOSOR1022-1G
APOSOR1022-5G
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one
Formel:
C₆H₅N₃O Smältpunkt: 280…281 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06800801 CAS nummer: 849035-92-3 |