4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR1021-1G OR1021-5G OR1021-10G
APOSOR1021-1GEA 3075 SEK
APOSOR1021-1G APOSOR1021-5G APOSOR1021-10G
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine
Formel: C₁₀H₅Cl₃N₂
Smältpunkt: 163…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06800550
CAS nummer: 68240-46-0