6-Nitroindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Nitro-1H-indole
OR10187-1G OR10187-5G
APOSOR10187-1GEA 245 SEK
APOSOR10187-1G APOSOR10187-5G
6-Nitroindole
6-Nitroindole
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smältpunkt: 137…143 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051497
CAS nummer: 4769-96-4