5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA 1300 SEK
APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C10H9NO2
MW: 175,19 g/mol
Smältpunkt: 179…184 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005623
CAS nummer: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5