5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR1018-1G OR1018-5G
APOSOR1018-1GEA 2900 SEK
APOSOR1018-1G APOSOR1018-5G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel: C₁₁H₈Cl₂N₂O
Smältpunkt: 111…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06800421
CAS nummer: 849021-02-9