2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
OR10162-100G OR10162-25G OR10162-5G
APOSOR10162-100GEA 3350 SEK
APOSOR10162-100G APOSOR10162-25G APOSOR10162-5G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂S
MW: 138,1902 g/mol
Smältpunkt: 103…104 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01626055
CAS nummer: 138564-58-6