4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
OR10158-100G OR10158-25G
APOSOR10158-100GEA 770 SEK
APOSOR10158-100G APOSOR10158-25G
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₃BrOS
MW: 191.05 g/mol
Kokpunkt: 114…115 °C/11mmHg
Smältpunkt: 44…48 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005431
CAS nummer: 18791-75-8