2-Thienylacetyl chloride 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
OR10151-100G OR10151-25G
APOSOR10151-100GEA 1725 SEK
APOSOR10151-100G APOSOR10151-25G
2-Thienylacetyl chloride 96%
2-Thienylacetyl chloride
Formel: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Kokpunkt: 130…135 °C/90mmHg
Densitet: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 101 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005456
CAS nummer: 39098-97-0
EINECS: 254-290-0
UN: 3265
ADR: 8,II