2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1015-100G OR1015-25G
APOSOR1015-100GEA 4400 SEK
APOSOR1015-100G APOSOR1015-25G
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Formel: C₇H₄Br₂N₂
MW: 275,93 g/mol
Smältpunkt: 160…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00179571
CAS nummer: 68385-95-5