1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR10114-100G OR10114-500G
APOSOR10114-100GEA 425 SEK
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formel: C₅H₁₀N₂O
Kokpunkt: 224…226 °C
Smältpunkt: 8 °C
Densitet: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003188
CAS nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8