4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 1250 SEK
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
MW: 223.08 g/mol
Smältpunkt: 208…211 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06800354
CAS nummer: 849021-16-5