4-Chlorobenzylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanamine
OR10085-100G OR10085-25G OR10085-5G
APOSOR10085-100GEA 2675 SEK
APOSOR10085-100G APOSOR10085-25G APOSOR10085-5G
4-Chlorobenzylamine
4-Chlorobenzylamine
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokpunkt: 229 °C
Densitet: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008121
CAS nummer: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2735
ADR: 8,III