5-Aminopentan-1-ol 50% i vattenlösning
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 740 SEK
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Aminopentan-1-ol 50% i vattenlösning
5-Aminopentan-1-ol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Kokpunkt: 122 °C/16mmHg
Smältpunkt: 35…37 °C
Densitet: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008237
CAS nummer: 2508-29-4
UN: 2735
ADR: 8,III