1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1008-1G OR1008-100MG
APOSOR1008-1GEA 2750 SEK
APOSOR1008-1G APOSOR1008-100MG
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Smältpunkt: 220 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202900
CAS nummer: 215523-34-5