Tetrabutylammoniumjodid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
OR10056-100G OR10056-25G
APOSOR10056-100GEA 295 SEK
APOSOR10056-100G APOSOR10056-25G
Tetrabutylammoniumjodid
Tetrabutylammoniumjodid
Formel: C₁₆H₃₆IN
MW: 369,37 g/mol
Smältpunkt: 142…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011636
CAS nummer: 311-28-4
EINECS: 206-220-5