Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 3600 SEK
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,10 g/mol
Smältpunkt: 190…195 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646333
CAS nummer: 2164-61-6