3-Phenylpropionic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
OR10046-100G OR10046-500G
APOSOR10046-100GEA 415 SEK
APOSOR10046-100G APOSOR10046-500G
3-Phenylpropionic acid
3-Phenylpropionic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokpunkt: 280 °C
Smältpunkt: 45…48 °C
Densitet: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002771
CAS nummer: 501-52-0