3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloro-4,5-dimethylpyridazin-3-amine
OR1003-1G OR1003-5G
APOSOR1003-1GEA 2075 SEK
APOSOR1003-1G APOSOR1003-5G
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
Formel: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6 g/mol
Smältpunkt: 202…206 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00828815
CAS nummer: 76593-36-7