3-Methoxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
OR10022-100G OR10022-25G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 1125 SEK
APOSOR10022-100G APOSOR10022-25G APOSOR10022-500G
3-Methoxybenzyl alcohol
3-Methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokpunkt: 130…135 °C
Densitet: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004637
CAS nummer: 6971-51-3