Isobuturylklorid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Metylpropanoylklorid
OR10005-100G OR10005-500G OR10005-25G
APOSOR10005-100GEA 515 SEK
APOSOR10005-100G APOSOR10005-500G APOSOR10005-25G
Isobuturylklorid 98%
Isobuturylklorid
Formel: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Kokpunkt: 91…93 °C
Smältpunkt: –90 °C
Densitet: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 8 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000717
CAS nummer: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3+8,II