4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0998-1G OR0998-250MG
APOSOR0998-1GEA 450 SEK
APOSOR0998-1G APOSOR0998-250MG
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₆H₆N₄S₂
MW: 198,27 g/mol
Smältpunkt: 219…220 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00269270
CAS nummer: 61019-27-0