1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 375 SEK
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Smältpunkt: 159…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001372
CAS nummer: 77-55-4