3-Bromo-1-propanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR0978-100G
OR0978-25G
OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA
670
SEK
APOSOR0978-100G
APOSOR0978-25G
APOSOR0978-500G
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂OH Kokpunkt: 70…72 °C/10mmHg Densitet: 1,59 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 93 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002942 CAS nummer: 627-18-9 |