3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR0942-1G OR0942-5G OR0942-25G
APOSOR0942-1GEA 855 SEK
APOSOR0942-1G APOSOR0942-5G APOSOR0942-25G
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Smältpunkt: 210…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017025
CAS nummer: 618-84-8