2-Amino-5-nitro-4-picoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
OR0938-5G OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA 175 SEK
APOSOR0938-5G APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picoline
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Smältpunkt: 223…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010692
CAS nummer: 21901-40-6