Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0924-5G OR0924-25G OR0924-1G
APOSOR0924-5GEA 295 SEK
APOSOR0924-5G APOSOR0924-25G APOSOR0924-1G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
Smältpunkt: 38…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00673014
CAS nummer: 148547-19-7