2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0921-100G OR0921-25G
APOSOR0921-100GEA 445 SEK
APOSOR0921-100G APOSOR0921-25G
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
Smältpunkt: 199…201 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053557
CAS nummer: 95-24-9
EINECS: 202-402-3