4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0915-25G OR0915-5G OR0915-100G
APOSOR0915-25GEA 1300 SEK
APOSOR0915-25G APOSOR0915-5G APOSOR0915-100G
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245,08 g/mol
Smältpunkt: 132…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156964
CAS nummer: 31558-41-5