(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
OR0912-100G OR0912-25G
APOSOR0912-100GEA 855 SEK
APOSOR0912-100G APOSOR0912-25G
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 98+%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Smältpunkt: 244…250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00274196
CAS nummer: 17857-14-6