5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR0907-100G
OR0907-500G
OR0907-1KG
APOSOR0907-100GEA
410
SEK
APOSOR0907-100G
APOSOR0907-500G
APOSOR0907-1KG
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClNO₄ Smältpunkt: 136…140 °C Flampunkt: >100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007290 CAS nummer: 2516-95-2 EINECS: 219-738-1 |