1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0905-1G OR0905-5G OR0905-25G
APOSOR0905-1GEA 260 SEK
APOSOR0905-1G APOSOR0905-5G APOSOR0905-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95+%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Smältpunkt: 170…176 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00085040
CAS nummer: 5744-59-2