1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR0885-1G OR0885-250MG OR0885-5G
APOSOR0885-1GEA 600 SEK
APOSOR0885-1G APOSOR0885-250MG APOSOR0885-5G
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Formel: C₁₀H₂₁N₃
Smältpunkt: 53…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03274729
CAS nummer: 53617-36-0