2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR0882-100G
OR0882-500G
APOSOR0882-100GEA
575
SEK
APOSOR0882-100G
APOSOR0882-500G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Smältpunkt: 255…257 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01721800 CAS nummer: 22884-10-2 |