4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0879-25G OR0879-100G OR0879-5G
APOSOR0879-25GEA 735 SEK
APOSOR0879-25G APOSOR0879-100G APOSOR0879-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol 95%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Formel: C₇H₁₆N₂O
Smältpunkt: 54…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03840691
CAS nummer: 5464-12-0