Methyl-3-amino-5-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 3-amino-5-nitrobenzoate
OR0861-10G OR0861-2G
APOSOR0861-10GEA 6425 SEK
APOSOR0861-10G APOSOR0861-2G
Methyl-3-amino-5-nitrobenzoate
Methyl-3-amino-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₈N₂O₄
MW: 196,1600 g/mol
Smältpunkt: 165…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00461253
CAS nummer: 23218-93-1