4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0857-25G OR0857-5G OR0857-1G
APOSOR0857-25GEA 1700 SEK
APOSOR0857-25G APOSOR0857-5G APOSOR0857-1G
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 99.5+%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Smältpunkt: 156…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051964
CAS nummer: 18278-34-7