N-Klorosuccinimid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
OR0856-1KG OR0856-500G
APOSOR0856-1KGEA 755 SEK
APOSOR0856-1KG APOSOR0856-500G
N-Klorosuccinimid 99%
N-Klorosuccinimid
Formel: C₄H₄ClNO₂
MW: 133,53 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Densitet: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005511
CAS nummer: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II