4-Bromo-2-chloroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0849-250G OR0849-25G OR0849-500G
APOSOR0849-250GEA 1550 SEK
APOSOR0849-250G APOSOR0849-25G APOSOR0849-500G
4-Bromo-2-chloroaniline 98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Smältpunkt: 69…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007660
CAS nummer: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4