2-Bromo-1-indanol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-1-hydroxyindane
OR0846-10G OR0846-250G OR0846-50G
APOSOR0846-10GEA 0 SEK
APOSOR0846-10G APOSOR0846-250G APOSOR0846-50G
2-Bromo-1-indanol 99%
2-Bromo-1-indanol
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Smältpunkt: 130…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003798
CAS nummer: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6