2-Bromo-5-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-5-picoline
OR0845-100G OR0845-25G
APOSOR0845-100GEA 515 SEK
APOSOR0845-100G APOSOR0845-25G
2-Bromo-5-methylpyridine
2-Bromo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Kokpunkt: 95…96 °C/12,5mmHg
Smältpunkt: 40…45 °C
Flampunkt: 103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00209553
CAS nummer: 3510-66-5