2,3-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR0814-500G OR0814-1KG
APOSOR0814-500GEA 1300 SEK
APOSOR0814-500G APOSOR0814-1KG
2,3-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokpunkt: 137 °C
Smältpunkt: 49 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003309
CAS nummer: 86-51-1