3-Bromobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR0813-100G
OR0813-500G
OR0813-1KG
APOSOR0813-100GEA
275
SEK
APOSOR0813-100G
APOSOR0813-500G
APOSOR0813-1KG
3-Bromobenzaldehyde 97%
3-Bromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅BrO Kokpunkt: 233…236 °C Smältpunkt: 18…21 °C Densitet: 1,587 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 96 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003345 CAS nummer: 3132-99-8 EINECS: 221-526-9 |