1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0808-1G OR0808-250MG OR0808-5G
APOSOR0808-1GEA 1350 SEK
APOSOR0808-1G APOSOR0808-250MG APOSOR0808-5G
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₂N₂O₃
Smältpunkt: 196 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06655891
CAS nummer: 851168-77-9