4-Iodo-2,6-xylenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-5-iodo-3-xylene, 4-Iodo-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-iodophenol
OR0805-10G OR0805-1G OR0805-25G
APOSOR0805-10GEA 840 SEK
APOSOR0805-10G APOSOR0805-1G APOSOR0805-25G
4-Iodo-2,6-xylenol
4-Iodo-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉IO
MW: 248,06 g/mol
Smältpunkt: 96…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00094415
CAS nummer: 10570-67-9