4-Nitrothiophenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-thiol, 4-Nitrobenzenethiol, 1-Mercapto-4-nitrobenzene, p-Nitrothiophenol
OR0779-25G OR0779-50G
APOSOR0779-25GEA 2850 SEK
APOSOR0779-25G APOSOR0779-50G
4-Nitrothiophenol 95%
4-Nitrothiophenol
Formel: C₆H₅NO₂S
MW: 155,18 g/mol
Smältpunkt: 72…77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007343
CAS nummer: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4
UN: 3335
ADR: 9,III