3-Hydroxythiophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Hydroxybenzene-1-thiol, 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptophenol, m-Hydroxythiophenol, 3-Hydroxyphenyl mercaptan
OR0777-25G OR0777-5G OR0777-100G
APOSOR0777-25GEA 1725 SEK
APOSOR0777-25G APOSOR0777-5G APOSOR0777-100G
3-Hydroxythiophenol
3-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Kokpunkt: 242…243 °C
Smältpunkt: 16…17 °C
Densitet: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01317829
CAS nummer: 40248-84-8
UN: 3334
ADR: 9,III