3,5-Dichlorothiophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
OR0770-1G OR0770-5G
APOSOR0770-1GEA 1425 SEK
APOSOR0770-1G APOSOR0770-5G
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Kokpunkt: 270…272 °C
Smältpunkt: 62…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041423
CAS nummer: 17231-94-6