3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0764-1G OR0764-250MG OR0764-5G
APOSOR0764-1GEA 2300 SEK
APOSOR0764-1G APOSOR0764-250MG APOSOR0764-5G
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
3-Piperidin-1-ylbenzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Smältpunkt: 119…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659081
CAS nummer: 77940-94-4